Documenti
603139
Sigma-Aldrich
Acqua-18O
70 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
H218O
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
Descrizione
Normalized with respect to hydrogen
Purezza isotopica
70 atom % 18O
PM
19.42 g/mol by atom % calculation
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.