Documenti fondamentali
603112
Sigma-Aldrich
Acqua-18O
98 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
H218O
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Descrizione
Normalized with respect to hydrogen
Purezza isotopica
98 atom % 18O
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5