Documenti fondamentali
596655
Sigma-Aldrich
Deuterium iodide
98 atom % D
Sinonimo/i:
Hydrogen-d iodide
About This Item
Formula condensata:
DI
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
gas
P. ebollizione
−35.1 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)