Documenti fondamentali
595829
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Niacin-13C6, Vitamin B3-13C6
Scegli un formato
10 MG
506,00 €
506,00 €
Prezzo di listino2.530,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
506,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
506,00 €
Prezzo di listino2.530,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Nicotinic acid (pyridine-3-carboxylic acid) is also known as niacin or vitamin B3. It is a water-soluble vitamin found in some vegetable and animal sources. Niacin is also a precursor for the synthesis of NAD and NADP.[1][2]
Applicazioni
Nicotinic acid-13C6 is also known as niacin-13C6. This product can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117 411 patients
Keene D, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 349, 4379-4379 (2014)
Niacin, Nicotinamide, and Nicotinic Acid
Van A and Susan D
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 349, 4379-4379 (2000)