Documenti fondamentali
903450
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(α,β,γ-13C3,α-amino-15N)
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Scegli un formato
1 MG
641,00 €
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
641,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C7H1215NNO4
Peso molecolare:
228.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH]([15NH2])[13CH2]C(C1=CC=CC(O)=C1N)=O)=O
InChI
VCKPUUFAIGNJHC-IUPFVMHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)