747513
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
N-methyl-13C, d3-Vitamin B3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[13C]([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i1+1D3
ZYVXHFWBYUDDBM-KQORAOOSSA-N
Descrizione generale
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide is an isotope of vitamin B3 wherein all the three protons and the carbon atom of the N-methyl group are replaced by deuterium and 13C6 isotope, respectively.
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3