594261
5-Bromoisoquinoline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
83-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
CYJZJGYYTFQQBY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3