Documenti fondamentali
593117
Sigma-Aldrich
11-Chloro-1-undecene
97%
Scegli un formato
25 ML
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
165,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)9CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4510 (lit.)
P. ebollizione
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
allyl
chloro
Stringa SMILE
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3