Documenti fondamentali
543144
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-hexene
96%
Scegli un formato
5 G
49,90 €
25 G
214,00 €
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
49,90 €
25 G
214,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
allyl
chloro
Stringa SMILE
ClCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Chloro-1-hexene is an ω-chloro-1-alkene.[1] It reacts with β-substituted imines in the presence of a rhodium catalyst to afford tri- and tetra-substituted imines.[2] It undergoes cross-coupling reaction in the presence of copper(II) chloride and 1-phenylpropyne.[3]
Applicazioni
6-Chloro-1-hexene may be used in the synthesis of 1-(5-hexen)-2,3-dimethyl-imidazolium chloride.[4]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Penten-1-ol 99%
Sigma-Aldrich
111279
4-Penten-1-ol
The Signs of Si29-H1 and Si29-F19 Coupling Constants
Danyluk SS.
Journal of the American Chemical Society, 86.20, 4504-4505 (1964)
Stereoselective alkylation of a, ?-unsaturated imines via CH bond activation
Colby, Denise A., Robert G. Bergman, and Jonathan A. Ellman
Journal of the American Chemical Society, 128.17, 5604-5605 (2006)
Copper nanoparticle-catalyzed cross-coupling of alkyl halides with Grignard reagents.
Kim JH and Chung YK.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(94), 11101-11103 (2013)
New ionic liquid-modified silica gels as recyclable materials for l-proline-or H?Pro?Pro?Asp?NH2-catalyzed aldol reaction
Aprile C, et al.
Green Chemistry, 9.12, 1328-1334 (2007)
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic