592889
Melamine-(triamine-15N3)
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
>80 atom % 15N (triamine)
<20 atom % 15N (triazine)
Saggio
≥97% (CP)
PM
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Urinary tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)