Documenti fondamentali
570087
Sigma-Aldrich
Melamine-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-d6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D6N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]N([2H])c1nc(nc(n1)N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i/hD6
JDSHMPZPIAZGSV-YIKVAAQNSA-N
Applicazioni
It should be noted that Melamine-d6 (570087) is an unsuitable mass spectrometric standard as it contains deuterated amine groups, which are susceptible to proton-deuterium exchange. For the usage of isotopically labeled melamine as a standard for mass spectrometry studies, please refer to Melamine-triamine-15N3 (592889).
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)