Documenti fondamentali
588725
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-formamide
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Scegli un formato
5 G
1.674,75 €
1.674,75 €
Prezzo di listino2.030,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
1.674,75 €
About This Item
Formula condensata:
HCON(CD3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.674,75 €
Prezzo di listino2.030,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
99% (CP)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
-61 °C (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
ZMXDDKWLCZADIW-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)