Key Documents
588636
Sigma-Aldrich
Adipoyl-d8 chloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
Hexanedioyl-d8 chloride
About This Item
Formula condensata:
ClOC(CD2)4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(Cl)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
PWAXUOGZOSVGBO-SVYQBANQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup