Documenti fondamentali
588172
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 588172, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
95%
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M J Kornblatt et al.
European journal of biochemistry, 156(2), 297-300 (1986-04-15)
Yeast cytosine deaminase (EC 3.5.4.1) is inhibited by 5-bromo-2-pyrimidinone. In aqueous solution at neutral pH three forms of this compound (the anion, the parent, and the covalent hydrate) are in equilibrium. Experiments were undertaken in order to determine the relative