Documenti fondamentali
586315
Sigma-Aldrich
Propane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH213CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
-42.1 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
ATUOYWHBWRKTHZ-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)