Documenti fondamentali
579661
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-10-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Capric acid-10-13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3(CH2)8CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
268-270 °C (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1+1
GHVNFZFCNZKVNT-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)