587818
Decanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Capric acid-1,2-13C2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
268-270 °C (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1
GHVNFZFCNZKVNT-OJJJIBSVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)