Documenti fondamentali
485608
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12,12,12-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid-12,12,12-d3
About This Item
Formula condensata:
CD3(CH2)10CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
225 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
POULHZVOKOAJMA-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)