579440
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) methylphosphonate
98%
Sinonimo/i:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) P-methylphosphonate
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.339 (lit.)
P. ebollizione
183-184 °C (lit.)
Punto di fusione
24-28 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
phosphonate
Stringa SMILE
CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F6O3P/c1-15(12,13-2-4(6,7)8)14-3-5(9,10)11/h2-3H2,1H3
YIUFTMLPQFZEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Used as homogenous organic catalytic system and as a catalyst for phosphorylation of polyfluoroalkanols
Reactant for:
- Synthesis of fluorescently labeled discodermolide for studying its binding to tubulin
- Cross metathesis / phosphonate-based intramolecular olefination
- Olefination for the synthesis of the anticancer microtubule-stabilizing macrolide, (-)-dictyostatin
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?