274259
Methyl P,P-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
95%
Sinonimo/i:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
Densità
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
phosphonate
Stringa SMILE
COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F6O5P/c1-16-5(14)2-19(15,17-3-6(8,9)10)18-4-7(11,12)13/h2-4H2,1H3
PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In one of the key synthetic steps for the preparation of trans-hydrindanes and (R)-(+)-umbelactone.[1][2]
- To prepare a cis-olefinic ester derivative by Still–Gennari olefination of an aldehyde derivative using 18-crown ether and potassium bis(trimethylsilyl)amide (KHMDS).[3]
- In the synthesis of (−)-(6S,2′S)-epi cryptocaryalactone.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)