Key Documents
576743
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-bromopropionate
97%
Sinonimo/i:
2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl bromide, 3-Bromopropionic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4470 (lit.)
P. eboll.
30 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5H2,1-3H3
RMWVUWLBLWBQDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
tert-Butyl 3-bromopropionate may be used to synthesize the following:
  • tert-butyl-12-cholesteryloxi-4,7,10-trioxadodecanoate
  • 2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-α-L-fucopyranoside
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
?Synthesis and characterization of a carboxylic acid derivative for liposomal preparations?
Ionescu C, et al.
Synthesis, 61(04) (2013)
"Synthesis and Biological Evaluation of S-Neofucopeptides as E-and P-Selectin Inhibitors"
Moreno-Vargas.JA, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(17), 2973-2982 (2008)