456705
(DHQ)2AQN
95%
Sinonimo/i:
Hydroquinine anthraquinone-1,4-diyl diether
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +495°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
175-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC[C@@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@H](Oc3ccc(O[C@@H]([C@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8C(=O)c9ccccc9C(=O)c38)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C54H56N4O6/c1-5-31-29-57-23-19-33(31)25-45(57)53(39-17-21-55-43-13-11-35(61-3)27-41(39)43)63-47-15-16-48(50-49(47)51(59)37-9-7-8-10-38(37)52(50)60)64-54(46-26-34-20-24-58(46)30-32(34)6-2)40-18-22-56-44-14-12-36(62-4)28-42(40)44/h7-18,21-22,27-28,31-34,45-46,53-54H,5-6,19-20,23-26,29-30H2,1-4H3/t31-,32-,33+,34+,45-,46-,53-,54-/m1/s1
ARCFYUDCVYJQRN-KGHNJIHGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.