72225
Nickel(II) acetate tetrahydrate
purum p.a., ≥99.0% (KT)
Sinonimo/i:
Acetic acid nickel(II) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0% (KT)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Densità
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤1000 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.