Documenti fondamentali
574619
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromohydroquinone
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dibromo-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-Dibromo-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-hydroquinone
Scegli un formato
5 G
70,40 €
25 G
122,00 €
70,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
70,40 €
25 G
122,00 €
About This Item
Formula condensata:
(Br)2C6H2(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
70,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
191-194 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)