Documenti fondamentali
675261
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyisobutyric acid-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-(methyl-13C)-propanoic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Formula condensata:
13CH313C(OH)13CH313COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
76-80 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13C]([13CH3])(O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
BWLBGMIXKSTLSX-JCDJMFQYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)