Documenti fondamentali
570729
Sigma-Aldrich
Metanolo-d4
≥99.8 atom % D, anhydrous
Sinonimo/i:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeutero-metanolo
About This Item
Formula condensata:
CD3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.07
Beilstein:
1733278
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Il prodotto 570729 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
<50 ppm water
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descrizione generale
Methanol-d4 (CD3OD) is a deuterated NMR solvent. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. Absolute infrared absorption intensities of CD3OD have been reported between 8000 and 350cm-1.[1]
Applicazioni
Methanol-d4 may be used as a solvent to analyze the rate of exchange of methoxyl group in camphor and norcamphor dimethyl ketals.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Metanolo-d4 &#8805;99.8 atom % D, contains 0.05&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
611646
Metanolo-d4
Metanolo-d4 &#8805;99.8 atom % D, contains 0.1&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
439029
Metanolo-d4
Metanolo-D4 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv&#8482;
Sigma-Aldrich
1.06028
Metanolo-D4
Infrared intensities of liquids. XVII. Infrared refractive indices from 8000 to 350 cm-1, absolute integrated absorption intensities, transition moments, and dipole moment derivatives of methan-d3-ol and methanol-d4 at 25?C.
Bertie JE and Zhang SL.
J. Chem. Phys. , 101(10), 8364-8379 (1994)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports