569534
Metanolo-d4
anhydrous, ≥99.8 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeutero-metanolo
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.005% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?