Documenti fondamentali
569623
Sigma-Aldrich
9-Benzylidenefluorene
98%
Sinonimo/i:
9-Benzylidene-9H-fluorene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
74-77 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)\C=C2\c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
RMQMLYMBZGDKBY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)