Documenti fondamentali
570680
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
anhydrous, ≥99.6 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadeuterobenzene
Scegli un formato
50 G
444,00 €
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
444,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.15
Beilstein:
1905426
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.11
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.6 atom % D
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
<10 ppm water
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6.8 °C (lit.)
Densità
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Descrizione generale
Benzene-d6 (C6D6) is deuterated benzene. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. Its Soret coefficient S(T) has been measured by transient holographic grating technique.[1] Its synthesis,13C NMR, IR and MS spectra have been reported.[2][3]
Applicazioni
Benzene-d6 (C6D6) may be used in the following:
  • Synthesis of isotopically labeled samples.[4]
  • As a 1H and 13C-NMR solvent.[5][6]
  • In the internal calibration of benzene stock solution.[7]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and Spectral Analysis of Benzene-d6.
Guo YZ, et al.
Advanced Materials Research, 1061-1062, 301-306 (2014)
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf