Documenti fondamentali
568406
Sigma-Aldrich
N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylformamide
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4570 (lit.)
P. ebollizione
218-219 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)