Documenti fondamentali
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)