Documenti fondamentali
566977
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
38-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1sccc1O
InChI
1S/C6H6O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h2-3,7H,1H3
SEMVRXMFCHXUMD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)