377104
1-Acetylindole
98%
Sinonimo/i:
NSC 521758
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.607 (lit.)
P. ebollizione
123-125 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-8(12)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)11/h2-7H,1H3
UUCUQJHYUPXDHN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Antimycobacterial agents
- Cyclin-dependent kinase (CDK2) inhibitors
Reactant for:
- C3-C3 oxidative cross-coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)