07295
Nitrate Ionophore VI
Selectophore™, function tested
Sinonimo/i:
9-Hexadecyl-1,7,11,17-tetraoxa-2,6,12,16-tetraazacycloeicosane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Qualità
function tested
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC1CONCCCNOCCCONCCCNOC1
InChI
1S/C28H60N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-28-26-35-31-22-16-20-29-33-24-18-25-34-30-21-17-23-32-36-27-28/h28-32H,2-27H2,1H3
NQESDIIOYWZCLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Componenti
5.2 wt% Nitrate ionophore VI (07295)
47.1 wt% Dibutyl phthalate (80100)
0.6 wt% Tetraoctylammonium chloride (87991)
47.1 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Proprietà fisiche
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?