Documenti fondamentali
695599
Sigma-Aldrich
2-(2-(Diphenylphosphino)ethyl)pyridine
kanata purity
Sinonimo/i:
1-(Diphenylphosphino)-2-(2-pyridyl)ethane, Diphenyl(2-(pyridin-2-yl)ethyl)phosphine
Scegli un formato
100 MG
49,60 €
500 MG
100,10 €
49,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
49,60 €
500 MG
100,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
58-62 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C(Cc1ccccn1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NP/c1-3-10-18(11-4-1)21(19-12-5-2-6-13-19)16-14-17-9-7-8-15-20-17/h1-13,15H,14,16H2
ARSGXAZDYSTSKI-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Aminophosphine Ligands