Documenti fondamentali
563161
Sigma-Aldrich
Lithium phosphate monobasic
≥99.99%
Sinonimo/i:
Lithium dihydrogenphosphate
Scegli un formato
25 G
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
101,00 €
About This Item
Formula condensata:
LiH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99.99%
Stato:
solid
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99%
Stato
solid
Densità
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphate
Stringa SMILE
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)