Documenti fondamentali
561509
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.15
Beilstein:
1905426
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99.96 atom % D
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
contiene
0.03 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6.8 °C (lit.)
Densità
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Descrizione generale
Benzene-d6 (C6D6) is deuterated benzene that contains 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). Its Soret coefficient S(T) has been measured by transient holographic grating technique.[1] Its synthesis,13C NMR, IR and MS spectra have been reported.[2][3]
Applicazioni
Benzene-d6 (C6D6) may be used in the following:
  • Synthesis of isotopically labeled samples.[4]
  • As a 1H and 13C-NMR solvent.[5][6]
  • In the internal calibration of benzene stock solution.[7]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Toluene-d8 99.6 atom % D
Sigma-Aldrich
434388
Toluene-d8
Cloroformio-d "100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
494275
Cloroformio-d
Acetone-d6 "100%", 99.95 atom % D
Sigma-Aldrich
175862
Acetone-d6
Synthesis and Spectral Analysis of Benzene-d6.
Guo YZ, et al.
Advanced Materials Research, 1061-1062, 301-306 (2014)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)