177970
Pyridine-d5
"100%", ≥99.96 atom % D
Sinonimo/i:
Pentadeuteropyridine
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.96 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.05% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
P. ebollizione
114.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-41 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Descrizione generale
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?