560030
Zirconium(IV) tert-butoxide
electronic grade, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetra-tert-butoxyzirconium, ZTB, Zirconium tert-butanolate, Tetra-tert-butyl zirconate
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
81 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Zr](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
BGGIUGXMWNKMCP-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.