464171
Zirconium(IV) hydroxide
97%
Sinonimo/i:
R Zirconium Hydroxide, Zirconic acid, Zirconium hydroxide, Zirconium tetrahydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Densità
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O[Zr](O)(O)O
InChI
1S/4H2O.Zr/h4*1H2;/q;;;;+4/p-4
HAIMOVORXAUUQK-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A starting material to prepare sulfated zirconia catalyst for liquid-phase dehydration of sorbitol.
- To fabricate coated magnetic materials for the removal of anionic dyes from solution.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3