Documenti
558680
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3H
OZKAHSNNKADHTK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges