558001
2-Chlorothioanisole
96%
Sinonimo/i:
2-Chlorophenyl methyl sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.608 (lit.)
P. ebollizione
239-240 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
IHLDFHCSSCVPQW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?