Documenti
467693
Sigma-Aldrich
4-Fluorothioanisole
97%
Sinonimo/i:
4-Fluorophenyl methyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
FC6H4SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. eboll.
184-185 °C (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Fluorothioanisole is thioanisole derivative. Its conformations about the Csp2-S bond have been investigated by J method.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Motion about the Csp 2-S bond in thioanisole and some derivatives by the J method.
Schaefer T and Baleja JD.
Canadian Journal of Chemistry, 64(7), 1326-1331 (1986)