557323
o-Toluenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D >1.5580 (lit.)
P. eboll.
254 °C (lit.)
Densità
1.320 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- oxazoline
- mesityl o-tolyl sulfone
- allyl o-toluenesulfonate
- 2-methyl-4′-t-butyldiphenyl sulfone
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter