Vai a
D2631
Dihexadecyl phosphate
Sinonimo/i:
DHP, Dicetyl phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
96,20 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
402,00 €
301,50 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
630,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1330,00 €
997,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[CH3(CH2)15O]2P(O)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-594-7
Beilstein/REAXYS Number:
1717117
MDL number:
96,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
546.85 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
mp
74-75 °C (lit.)
lipid type
phospholipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI key
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihexadecyl phosphate (DHP) is a negatively charged lipid that is used for the formation of model membranes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
850042P
Dicetyl phosphate Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850042P
Dicetyl phosphate
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
form
powder
form
powder
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
74-75 °C (lit.)
mp
-
description
anionic
description
-
mol wt
546.85 g/mol
mol wt
546.85 g/mol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)