55452
D-α-Hydroxyisovaleric acid
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −17±1°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
64-67 °C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
NGEWQZIDQIYUNV-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3