219835
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxyisovaleric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
86-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3