Documenti fondamentali
553646
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
96%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C2N2OC6H4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-17-16-13(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)