Documenti fondamentali
553115
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-pentenoic acid
97%
Scegli un formato
1 G
50,00 €
50,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
50,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH(CH3)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(CC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
QNPZXLANENFTFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Methyl-4-pentenoic acid can be synthesized from crotyl acetate via Claisen rearrangement.[1]
Applicazioni
3-Methyl-4-pentenoic acid may be used to synthesize:
  • trans- and cis-5-phenylseleno-3-methyl-4-pentanolides[2][3]
  • trans- and cis-5-iodo-3-methyl-4-pentanolides[2]
  • 3-methyl-4-pentene-1-ol[4]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereoselective selenolactonization by superelectrophilic benzeneselenenyl triflate.
Murata S and Suzuki T.
Chemistry Letters (Jpn), 5, 849-852 (1987)
Back TG.
Organosilicon Chemistry, 40-40 (1999)
1, 2-Diferrocenylethane from an Unusual Reaction
Jr R.et al.
Journal of the American Chemical Society, 81(12), 3162-3163 (1959)
The ester enolate Claisen rearrangement. Stereochemical control through stereoselective enolate formation
Ireland ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 98(10), 2868-2877 (1976)
Understanding the effect of allylic methyls in olefin cross-metathesis.
Courchay FC, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 585-594 (2006)