Documenti
77047
Sigma-Aldrich
3-Pentenoic acid
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
1743187
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (sum of isomers, GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
is mainly present in the trans-form (≥90% GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
P. eboll.
192-194 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
UIUWNILCHFBLEQ-NSCUHMNNSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a